Learn More
Invitrogen™ Humanes LRRTM3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15295209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15295209 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15295209 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1212
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetisches Peptid
LRRTM-3 Synthetisches Peptid, PEP-1212 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem LRRTM3 überein. PEP-1212 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-21098 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 347731
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q86VH5
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes LRRTM3
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol LRRTM3
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS