Learn More
Abnova™ Human LRRC57 Full-length ORF (NP_694992.1, 1 a.a. - 239 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00255252-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129673
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MGNSALRAHVETAQKTGVFQLKDRGLTEFPADLQKLTSNLRTIDLSNNKIESLPPLLIGKFTLLKSLSLNNNKLTVLPDEICNLKKLETLSLNNNHLRELPSTFGQLSALKTLSLSGNQLGALPPQLCSLRHLDVMDLSKNQIRSIPDSVGELQVIELNLNQNQISQISVKISCCPRLKILRLEENCLELSMLPQSILSDSQICLLAVEGNLFEIKKLRELEGYDKYMERFTATKKNFA
Spezifikation
Spezifikation
NP_694992.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686H1865/FLJ36812
LRRC57
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
255252
LRRC57 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGNSALRAHVETAQKTGVFQLKDRGLTEFPADLQKLTSNLRTIDLSNNKIESLPPLLIGKFTLLKSLSLNNNKLTVLPDEICNLKKLETLSLNNNHLRELPSTFGQLSALKTLSLSGNQLGALPPQLCSLRHLDVMDLSKNQIRSIPDSVGELQVIELNLNQNQISQISVKISCCPRLKILRLEENCLELSMLPQSILSDSQICLLAVEGNLFEIKKLRELEGYDKYMERFTATKKNFA
RUO
LRRC57