Learn More
Proteintech™ Humanes LRRC32 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16871526 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16871526
Marke: Proteintech™ KE0011996T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem LRRC32
  • Erkennt Human LRRC32
  • LRRC32 (GARP) ist ein transmembranes Protein von 662 Aminosäuren, dessen extrazellulärer Teil 20 Leucin-reiche Wiederholungen enthält
    • LRRC32 ist ein Zelloberflächenrezeptor auf regulatorischen T-Lymphozyten (Treg-Zellen), Thrombozyten, hepatischen Stellatzellen und bestimmten Krebszellen
    • Als Treg-spezifischer Aktivierungsmarker nachgewiesen
    • Kritisch für die Oberflächenexpression von latentem TGF-β durch Bindung an Komplex und als Zelloberflächenrezeptor fungierend
    • Membrangebundene LRRC32 können von der Zelloberfläche abgestoßen werden und sind in löslicher Form vorhanden
Prozess:
  • Antikörper spezifisch für LRRC32, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
  • LRRC32-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für humanes LRRC32 ist, um das gefangene menschliche LRRC32-Protein zu erkennen
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Zugriffsnummer BC070079
Assay-Bereich 0,94 bis 60 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,52 ng/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 2615
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID Q14392
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human LRRC32 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine