Learn More
Invitrogen™ Humanes LRRC19, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15255029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15255029 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15255029 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1028
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetisches Peptid
LRRC19 Synthetisches Peptid, PEP-1028, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem LRRC19 überein. PEP-1028 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20914 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 64922
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9H756
Gebräuchliche Bezeichnung Human LRRC19
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol LRRC19
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS