missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human LRIG2 (NP_055628) VersaClone cDNA
Beschreibung
The Human LRIG2 (NP_055628) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRIG2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LRIG2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | cDNA |
| Gen | hLRIG2 |
| Zugriffsnummer | NP_055628 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 3210bp |
| Gen-ID (Entrez) | 9860 (Human); 269473 (Mouse); 310753 (Rat) |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?