Learn More
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141713 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32141713 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2584981Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T