Learn More
Abnova™ Human LOH11CR2A Full-length ORF (NP_055437.2, 1 a.a. - 786 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004013-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129867
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MVHFCGLLTLHREPVPLKSISVSVNIYEFVAGVSATLNYENEEKVPLEAFFVFPMDEDSAVYSFEALVDGKKIVAELQDKMKARTNYEKAISQGHQAFLLEGDSSSRDVFSCNVGNLQPGSKAAVTLKYVQELPLEADGALRFVLPAVLNPRYQFSGSSKDSCLNVKTPIVPVEDLPYTLSMVATIDSQHGIEKVQSNCPLSPTEYLGEDKTSAQVSLAAGHKFDRDVELLIYYNEVHTPSVVLEMGMPNMKPGHLMGDPSAMVSFYPNIPEDQPSNTCGEFIFLMDRSGSMQSPMSSQDTSQLRIQAAKETLILLLKSLPIGCYFNIYGFGSSYEACFPESVKYTQQTMEEALGRVKLMQADLGGTEILAPLQNIYRGPSIPGHPLQLFVFTDGEVTDTFSVIKEVRINRQKHRCFSFGIGEGTSTSLIKGIARASGGTSEFITGKDRMQSKALRTLKRSLQPVVEDVSLSWHLPPGLSAKMLSPEQTVIFRGQRLISYAQLTGRMPAAETTGEVCLKYTLQGKTFEDKVTFPLQPKPDVNLTIHRLAAKSLLQTKDMGLRETPASDKKDALNLSLESGVISSFTAFIAINKELNKPVQGPLAHRDVPRPILLGASAPLKIKCQSGFRKALHSDRPPSASQPRGELMCYKAKTFQMDDYSLCGLISHKDQHSPGFGENHLVQLIYHQNANGSWDLNEDLAKILGMSLEEIMAAQPAELVDSSGWATILAVIWLHSNGKDLKCEWELLERKAVAWMRAHAGSTMPSVVKAAITFLKSSVDPAIFAF
Spezifikation
Spezifikation
NP_055437.2
Liquid
4013
LOH11CR2A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVHFCGLLTLHREPVPLKSISVSVNIYEFVAGVSATLNYENEEKVPLEAFFVFPMDEDSAVYSFEALVDGKKIVAELQDKMKARTNYEKAISQGHQAFLLEGDSSSRDVFSCNVGNLQPGSKAAVTLKYVQELPLEADGALRFVLPAVLNPRYQFSGSSKDSCLNVKTPIVPVEDLPYTLSMVATIDSQHGIEKVQSNCPLSPTEYLGEDKTSAQVSLAAGHKFDRDVELLIYYNEVHTPSVVLEMGMPNMKPGHLMGDPSAMVSFYPNIPEDQPSNTCGEFIFLMDRSGSMQSPMSSQDTSQLRIQAAKETLILLLKSLPIGCYFNIYGFGSSYEACFPESVKYTQQTMEEALGRVKLMQADLGGTEILAPLQNIYRGPSIPGHPLQLFVFTDGEVTDTFSVIKEVRINRQKHRCFSFGIGEGTSTSLIKGIARASGGTSEFITGKDRMQSKALRTLKRSLQPVVEDVSLSWHLPPGLSAKMLSPEQTVIFRGQRLISYAQLTGRMPAAETTGEVCLKYTLQGKTFEDKVTFPLQPKPDVNLTIHRLAAKSLLQTKDMGLRETPASDKKDALNLSLESGVISSFTAFIAINKELNKPVQGPLAHRDVPRPILLGASAPLKIKCQSGFRKALHSDRPPSASQPRGELMCYKAKTFQMDDYSLCGLISHKDQHSPGFGENHLVQLIYHQNANGSWDLNEDLAKILGMSLEEIMAAQPAELVDSSGWATILAVIWLHSNGKDLKCEWELLERKAVAWMRAHAGSTMPSVVKAAITFLKSSVDPAIFAF
RUO
VWA5A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
112.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BCSC-1/BCSC1/LOH11CR2A
VWA5A
Yes
wheat germ expression system