Learn More
Abnova™ Human LOC91614 Partial ORF (NP_631899, 393 a.a. - 499 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00091614-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16151167
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: NPSEFKLQKESDNRMVVKRIFSKAIVDNKNLSKGKTDLLVLFLMDHQKDVFKIPGTLHKIVSVKLMAIQNGRDPNRDAGYIYCQRIDQRDYSNNTEKTTKDELLNLL
Spezifikation
Spezifikation
NP_631899
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NPSEFKLQKESDNRMVVKRIFSKAIVDNKNLSKGKTDLLVLFLMDHQKDVFKIPGTLHKIVSVKLMAIQNGRDPNRDAGYIYCQRIDQRDYSNNTEKTTKDELLNLL
RUO
DEPDC7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
91614
LOC91614 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TR2/dJ85M6.4
DEPDC7
Recombinant
wheat germ expression system