missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LOC440295 Full-length ORF (AAH41854.1, 1 a.a. - 274 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00440295-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16130714

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MEQLQDETNHLRKELESVGRQLQAEVENNQMLSLLNRRQEERLREQEERLREQEERLCEQEERLCEQEERLREQEERLCEQEKLPGQERLLEEVEKLLEQERRQEEQERLLERERLLDEVEELLEQERLRQQDERLWQQETLRELERLRELERMLELGWEALYEQRAEPRSGFEELNNENKSTLQLEQQVKELEKSGGAEEPRGSESAAAARPVAGAPVPQGAWMCGQAGWTPQEHPGLSGEAVGTGEAAGGAGEAACHSFRAAENRELNITII
Spezifikation

Spezifikation

AAH41854.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC440295
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
440295
LOC440295 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEQLQDETNHLRKELESVGRQLQAEVENNQMLSLLNRRQEERLREQEERLREQEERLCEQEERLCEQEERLREQEERLCEQEKLPGQERLLEEVEKLLEQERRQEEQERLLERERLLDEVEELLEQERLRQQDERLWQQETLRELERLRELERMLELGWEALYEQRAEPRSGFEELNNENKSTLQLEQQVKELEKSGGAEEPRGSESAAAARPVAGAPVPQGAWMCGQAGWTPQEHPGLSGEAVGTGEAAGGAGEAACHSFRAAENRELNITII
RUO
LOC440295
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote