Learn More
Abnova™ Human LOC391763 Full-length ORF (XP_373075.2, 1 a.a. - 198 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00391763-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140594
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: METGRQTGVSAEMLAMPRGLKGSKKDGIPEDLDGNLEAPRDQEGELRSEDVMDLTEGDSEASASAPPAAKRRKTHTKGKKESKPTVDAEEAHRMTTLLSAMSEEQLSRYEVCRRSAFPRARVAGLMRAITGSSVSENAAIAMAGIAKLFVGEVVEEALDVCEMWGETPPLQPKHLREAVRRLKPKGLFPNSNCKRIMF
Spezifikation
Spezifikation
XP_373075.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC391763
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
391763
LOC391763 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
METGRQTGVSAEMLAMPRGLKGSKKDGIPEDLDGNLEAPRDQEGELRSEDVMDLTEGDSEASASAPPAAKRRKTHTKGKKESKPTVDAEEAHRMTTLLSAMSEEQLSRYEVCRRSAFPRARVAGLMRAITGSSVSENAAIAMAGIAKLFVGEVVEEALDVCEMWGETPPLQPKHLREAVRRLKPKGLFPNSNCKRIMF
RUO
LOC391763
Recombinant
wheat germ expression system