Learn More
Abnova™ Human LOC342897 Full-length ORF (NP_001001414.1, 1 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00342897-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16120234
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEEVREGHALGGGMEADGPASLQELPPSPRSPSPPPSPPPLPSPPSLPSPAAPEAPELPEPAQPSEAHARQLLLEEWGPLSGGLELPQRLTWKLLLLRRPLYRNLLRSPNPEGINIYEPAPPTGPTQRPLETLGNFRGWYIRTEKLQQNQSWTVKQQCVDLLAEGLWEELLDDEQPAITVMDWFEDSRLDACVYELHVWLLAADRRTVIAQHHVAPRTSGRGPPGRWVQVSHVFRHYGPGVRFIHFLHKAKNRMEPGGLRRTRVTDSSVSVQLRE
Spezifikation
Spezifikation
NP_001001414.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
57.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NCCRP-1
NCCRP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
342897
LOC342897 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEEVREGHALGGGMEADGPASLQELPPSPRSPSPPPSPPPLPSPPSLPSPAAPEAPELPEPAQPSEAHARQLLLEEWGPLSGGLELPQRLTWKLLLLRRPLYRNLLRSPNPEGINIYEPAPPTGPTQRPLETLGNFRGWYIRTEKLQQNQSWTVKQQCVDLLAEGLWEELLDDEQPAITVMDWFEDSRLDACVYELHVWLLAADRRTVIAQHHVAPRTSGRGPPGRWVQVSHVFRHYGPGVRFIHFLHKAKNRMEPGGLRRTRVTDSSVSVQLRE
RUO
NCCRP1