Learn More
Invitrogen™ Human LKB1 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15226659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15226659 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15226659 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0445
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of human LKB1 PEP-0445 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20325.
LKB1 (also known as STK11 - Serine/threonine-protein kinase STK11), a member of the serine/threonine kinase family, is a tumor suppressor. LKB1 physically associates with p53 and regulates specific p53 dependent apoptosis pathways. LKB1 is present in both the cytoplasm and nucleus of living cells and translocates to mitochondria during apoptosis. LKB1 functions as a master upstream protein kinase, regulating AMPK related kinases as well as AMPK. Mutations in LKB1 gene are associated with Peutz Jeghers syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 6794
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q15831
Gebräuchliche Bezeichnung LKB1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias AA408040; CAMK group; CAMKL family; hLKB1; liver kinase B1; Liver kinase B1 homolog; LKB 1; LKB1; LKB-1; LKB1(S); Par-4; PJS; polarization-related protein LKB1; R75140; renal carcinoma antigen NY-REN-19; serine/threonine kinase 11; serine/threonine-protein kinase 11; serine/threonine-protein kinase LKB1; serine/threonine-protein kinase STK11; STK11
Gensymbol STK11
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS