Learn More
Invitrogen™ Human Livin ELISA Kit
Beschreibung
Human Livin quantitates human Livin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Livin.
Die Proteinfamilie der Inhibitoren der Apoptose (IAP) reguliert den programmierten Zelltod, der durch verschiedene Stimuli ausgelöst wird. Alle IAPs verfügen über mindestens ein Baculovirus-IAP-Wiederholungsmotiv (BIR), das für ihre antiapoptotische Aktivität unerlässlich ist . Kürzlich wurde festgestellt, dass ein neuartiger humaner Hemmer der Familie der Apoptose-Proteine (IAP) namens Livin oder ML-IAP existiert, der eine einzelne baculovirale IAP-Wiederholungsdomäne (BIR) und eine COOH-terminale RING-Fingerdomäne enthält. Das Livin-Gen hat zwei Spleißvarianten, die offene Leserahmen von 298 und 280 Aminosäuren enthalten und beide eine einzelne Kopie von Baculovirus IAP Repeat (BIR) und RING Domain enthalten. Beide Isoformen hemmen die durch TNFa induzierte Apoptose in Jurkat-Zellen. Die Livin-Expression ist in adulten Geweben niedrig. Sie wird in sich entwickelndem Gewebe und in vielen Krebszellen relativ auf einem höheren Niveau exprimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Baculovirale IAP-Wiederholung mit 7; Baculovirale IAP-Wiederholung-Enthalten von 7; Baculovirale IAP-Wiederholung-Enthalten von 7 (Livin); Baculovirale IAP-Wiederholung-Enthalten von Protein 7; Baculovirale IAP-Wiederholung-Enthalten von Protein 7 30 kDa Untereinheit; Baculovirale IAP-Wiederholung-Enthalten von Protein 7 30 kDa Untereinheit; Biculovirale IAP7; Livney7; Livney-Enthalten von Protein 7 30 kDa; Livney7; Livney-E13007; Livepoptose; Melanominhibitor des Apoptose-Proteins; MLIAP; ML-IAP; RGD1562883; RING Fingerprotein 50; RING-Typ E3 Ubiquitin Transferase BIRC7; RNF50; RP11-261N11.7; Truncated livin; UNQ5800/PRO 19607/PRO21344 |
| Assay-Bereich | 0,1 bis 25 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,1 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q96CA5 |
| Gensymbol | BIRC7 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |