Learn More
Abnova™ Human LIPG Partial ORF (NP_006024, 351 a.a. - 450 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150536
Abnova™ Human LIPG Partial ORF (NP_006024, 351 a.a. - 450 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150536
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150536
Marke: Abnova™ H00009388Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene has substantial phospholipase activity and may be involved in lipoprotein metabolism and vascular biology. This protein is designated a member of the TG lipase family by its sequence and characteristic lid region which provides substrate specificity for enzymes of the TG lipase family. [provided by RefSeq]
Sequence: MKIHVFSYKNMGEIEPTFYVTLYGTNADSQTLPLEIVERIEQNATNTFLVYTEEDLGDLLKIQLTWEGASQSWYNLWKEFRSYLSQPRNPGRELNIRRIR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006024
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9388
Molekulargewicht 36.74kDa
Name LIPG (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MKIHVFSYKNMGEIEPTFYVTLYGTNADSQTLPLEIVERIEQNATNTFLVYTEEDLGDLLKIQLTWEGASQSWYNLWKEFRSYLSQPRNPGRELNIRRIR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EDL/EL/PRO719
Gebräuchliche Bezeichnung LIPG
Gensymbol LIPG
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human LIPG Partial ORF (NP_006024, 351 a.a. - 450 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >