Learn More
Abnova™ Human LINS1 Full-length ORF (AAH10363.1, 1 a.a. - 436 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH10363.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55180
Molekulargewicht 75.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141243
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055180-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151243
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055180-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Drosophila segment polarity gene lin encodes a protein, lines, which plays important roles in development of the epidermis and hindgut. This gene encodes a protein containing a lines-like domain. This gene is located on chromosome 15 and clustered with the gene encoding ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 7. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MKVFCEVLEELYKKVLLGATLENDSHDYVFYLNPAVSDQDCSTATSLEWANTCGIQGRHQPISVGVAPIAVAPVCLKTNSQMSGSREVMLLQLTVIKVMTTRILSVKTEFHAKEQYRDVIKILLESAKVDSKLICMFQNSDKLLSHMAAQCLALLLYFQLREKITLSNSWIAFCQKNLSEYSESNKAIYCLWTLTAIIKEIFKDSCSQKTEILKQFLTHFDTIFEVFYNSLFSQHFENCRDTSKIVNILMCFLDLLELLIASRIHLKLHFTCQRILFLKPSCMLEVITWPIQAFVKRKVIIFLKKCLLCKVGEDLCRGSVPALMPPDHHVAVDMLALANAVLQAVNSGLLKTLSVYEKHSFFGGDEVQPECELITSPDHVILRAASLVIMKSLEIKFQNYSSASEMKGNSPNSFCMQCVIIYLSTVIHNYQISGLV
Spezifikation
Spezifikation
AAH10363.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
75.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKVFCEVLEELYKKVLLGATLENDSHDYVFYLNPAVSDQDCSTATSLEWANTCGIQGRHQPISVGVAPIAVAPVCLKTNSQMSGSREVMLLQLTVIKVMTTRILSVKTEFHAKEQYRDVIKILLESAKVDSKLICMFQNSDKLLSHMAAQCLALLLYFQLREKITLSNSWIAFCQKNLSEYSESNKAIYCLWTLTAIIKEIFKDSCSQKTEILKQFLTHFDTIFEVFYNSLFSQHFENCRDTSKIVNILMCFLDLLELLIASRIHLKLHFTCQRILFLKPSCMLEVITWPIQAFVKRKVIIFLKKCLLCKVGEDLCRGSVPALMPPDHHVAVDMLALANAVLQAVNSGLLKTLSVYEKHSFFGGDEVQPECELITSPDHVILRAASLVIMKSLEIKFQNYSSASEMKGNSPNSFCMQCVIIYLSTVIHNYQISGLV
RUO
LINS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55180
LINS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10583/WINS1
LINS1
Recombinant
wheat germ expression system