Learn More
ACROBiosystems Human LILRB4 / CD85k / ILT3 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin
low endotoxin
auf Anfrage
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH26309.1
Molekulargewicht 53.2 kDa
Quelle Human LILRB4, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDK-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Glu 259 (Accession # AAH26309.1).
Immunogen Gln 22 - Glu 259
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15816417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDK-H5259-100UG
100 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15826417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDK-H5259-1MG
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 4 (LILRB4) is also known as CD85 antigen-like family member K (CD85K), Immunoglobulin-like transcript 3 (ILT-3), Leukocyte immunoglobulin-like receptor 5 (LIR-5), Monocyte inhibitory receptor HM18, which belongs to the leukocyte immunoglobulin-like receptor (LIR) family. LILRB4 / CD85K contains 2 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. CD85K is detected in monocytes, macrophages, dendritic cells, lung, natural killer cells and B-cells. LILRB4 / CD85K is receptor for class I MHC antigens. CD85K recognizes a broad spectrum of HLA-A, HLA-B, HLA-C and HLA-G alleles, involved in the down-regulation of the immune response and the development of tolerance. LILRB4 interferes with TNFRSF5-signaling and NF-kappa-B up-regulation and inhibits receptor-mediated phosphorylation of cellular proteins and mobilization of intracellular calcium ions.
This protein carries a mouse IgG2a Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 53.2 kDa. The protein migrates as 60-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH26309.1
Human LILRB4, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDK-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Glu 259 (Accession # AAH26309.1).
-20°C
LILRB4
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
53.2 kDa
Gln 22 - Glu 259
LILRB4,ILT3,LIR5,CD85K,HM18
Unconjugated
Mouse IgG Fc Tag
Less than 0.1 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE