missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRB2/CD85d/ILT4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

292.00 CHF - 635.00 CHF

Spezifikation

Antigen ILT4/CD85d/LILRB2
Klon 287219R
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, Neutralization 0.15-0.9 μg/mL, CyTOF-ready
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Products 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18771277
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB2078R-SP
25 μg
292.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18704527
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB2078R-100
100 μg
635.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

ILT4/CD85d/LILRB2 Monoclonal specifically detects ILT4/CD85d/LILRB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
Spezifikation

Spezifikation

ILT4/CD85d/LILRB2
Western Blot 1 μg/mL, Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, Neutralization 0.15-0.9 μg/mL, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
CD85 antigen-like family member D, CD85d, CD85d antigen, Ig-like transcript 4, ILT4, ILT-4, ILT4CD85d, Immunoglobulin-like transcript 4, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR2, LIR2CD85D, LIR-2subfamily A (with TM domain), member 6, member 2, MIR10, MIR10LILRA6, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB2/CD85d/ILT4, Gly24-His458, Accession # ACT64556
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human LILRB2/CD85d/ILT4 in direct ELISAs.
287219R
Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Unconjugated
Human
ACT64556
10288
IgG2a
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt