missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRA3/CD85e Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18178830
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18178830 100 μg 100 Mikrogramm
18753947 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18178830 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB2574

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ILT6/CD85e/LILRA3 Monoclonal specifically detects ILT6/CD85e/LILRA3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ILT6/CD85e/LILRA3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 293106
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q8N6C8
Gen-Alias CD85 antigen-like family member E, CD85e, CD85e antigen, HM31, HM43, ILT6, ILT-6, ILT6CD85e, Immunoglobulin-like transcript 6, leucocyte immunoglobulin-like receptor, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor A3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (without TM domain), member3, LIR4, LIR4CD85E, LIR-4HM43e3, Monocyte inhibitory receptor HM43/HM31
Gensymbole LILRA3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRA3/CD85e Arg18-Glu439 Accession # Q8N6C8
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11026
Testspezifität Detects human LILRA3/CD85e in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ILT1, 2, 3, 4, 5, rhLIR6, or rhLIR8 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.