Learn More
Abcam Menschliche LIF-Knockout-HeLa-Zelllinie
Artikelnummer. 32156532 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32156532 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32156532 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2647372x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LIF KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9, 1 bp Deletion in Exon 2 und 32 bp Deletion in Exon 2. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Nur Knockout bestellen ...
LIF KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout wird durch CRISPR/Cas9 erreicht, 1 bp Deletion in Exon 2 und 32 bp Deletion in Exon 2. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: wähle 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO