Learn More
Abnova™ Human LHX2 Full-length ORF (NP_004780.3, 1 a.a. - 406 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004780.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9355
Molekulargewicht 70.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133562
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009355-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16123562
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009355-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator. The protein can recapitulate or rescue phenotypes in Drosophila caused by a related protein, suggesting conservation of function during evolution. [provided by RefSeq]
Sequence: MLFHSLSGPEVHGVIDEMDRRAKSEAPAISSAIDRGDTETTMPSISSDRAALCAGCGGKISDRYYLLAVDKQWHMRCLKCCECKLNLESELTCFSKDGSIYCKEDYYRRFSVQRCARCHLGISASEMVMRARDLVYHLNCFTCTTCNKMLTTGDHFGMKDSLVYCRLHFEALLQGEYPAHFNHADVAAAAAAAAAAKSAGLGAAGANPLGLPYYNGVGTVQKGRPRKRKSPGPGADLAAYNAALSCNENDAEHLDRDQPYPSSQKTKRMRTSFKHHQLRTMKSYFAINHNPDAKDLKQLAQKTGLTKRVLQVWFQNARAKFRRNLLRQENTGVDKSTDAALQTGTPSGPASELSNASLSPSSTPTTLTDLTSPTLPTVTSVLTSVPGNLEGHEPHSPSQTTLTNLF
Spezifikation
Spezifikation
NP_004780.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
70.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLFHSLSGPEVHGVIDEMDRRAKSEAPAISSAIDRGDTETTMPSISSDRAALCAGCGGKISDRYYLLAVDKQWHMRCLKCCECKLNLESELTCFSKDGSIYCKEDYYRRFSVQRCARCHLGISASEMVMRARDLVYHLNCFTCTTCNKMLTTGDHFGMKDSLVYCRLHFEALLQGEYPAHFNHADVAAAAAAAAAAKSAGLGAAGANPLGLPYYNGVGTVQKGRPRKRKSPGPGADLAAYNAALSCNENDAEHLDRDQPYPSSQKTKRMRTSFKHHQLRTMKSYFAINHNPDAKDLKQLAQKTGLTKRVLQVWFQNARAKFRRNLLRQENTGVDKSTDAALQTGTPSGPASELSNASLSPSSTPTTLTDLTSPTLPTVTSVLTSVPGNLEGHEPHSPSQTTLTNLF
RUO
LHX2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9355
LHX2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LH2/MGC138390/hLhx2
LHX2
Recombinant
wheat germ expression system