Learn More
Abnova™ Human LGP1 Partial ORF (NP_115873, 431 a.a. - 528 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084514-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140777
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: SSAGSAPHYEVFVALRGLRNLSEENRDKLDHCLQEASPRYKSLRFWGSVGPARVHLVGQGAFRALRAALAACPSSPFPPAMPRVLRHRHLAQCLQERV
Spezifikation
Spezifikation
NP_115873
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SSAGSAPHYEVFVALRGLRNLSEENRDKLDHCLQEASPRYKSLRFWGSVGPARVHLVGQGAFRALRAALAACPSSPFPPAMPRVLRHRHLAQCLQERV
RUO
GHDC
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84514
LGP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D11LGP1/LGP1
GHDC
Recombinant
wheat germ expression system