Learn More
Invitrogen™ Humanes LGI3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15368770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15368770 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15368770 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0614
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetisches Peptid
LGI-3 Synthetisches Peptid, PEP-0614, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 12 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem LGI-3 überein. PEP-0614 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20494 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 203190
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q8N145
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes LGI3
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol LGI3
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS