Learn More
Abnova™ Human LGALS13 Full-length ORF (AAH66304.1, 1 a.a. - 139 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH66304.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29124
Molekulargewicht 42.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129062
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029124-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119062
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029124-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lysophospholipases are enzymes that act on biological membranes to regulate the multifunctional lysophospholipids. The protein encoded by this gene has lysophospholipase activity. It is composed of two identical subunits which are held together by disulfide bonds. This protein has structural similarity to several members of the beta-galactoside-binding S-type lectin family. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSLPVPYKLPVSLSVGSCVIIKGTPIHSFINDPQLQVDFYTDMDEDSDIAFRFRVHFGNHVVMNRREFGIWMLEETTDYVPFEDGKQFELCIYVHYNEYEIKVNGIRIYGFVHRIPPSFVKMVQVSRDISLTSVCVCN
Spezifikation
Spezifikation
AAH66304.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSSLPVPYKLPVSLSVGSCVIIKGTPIHSFINDPQLQVDFYTDMDEDSDIAFRFRVHFGNHVVMNRREFGIWMLEETTDYVPFEDGKQFELCIYVHYNEYEIKVNGIRIYGFVHRIPPSFVKMVQVSRDISLTSVCVCN
RUO
LGALS13
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29124
LGALS13 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GAL13/PLAC8/PP13
LGALS13
Recombinant
wheat germ expression system