Learn More
R&D Systems™ Human Leptin Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human Leptin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Leptin/OB in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7.8pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human Leptin |
| Ausreichend für | 1 x 96-Well-Platte |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |