Learn More
Proteintech™ Humanes Leptin ELISA-Kit
Artikelnummer. 16851506 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16851506
Marke: Proteintech™ KE0009596T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem Human Leptin
  • Erkennt Human Leptin
  • Leptin ist ein aus Adipozyten abgeleitetes16 kDa-Hormon, das aufgrund seiner Rolle in der Regulierung der Energiebilanz Interesse auf dem Gebiet der Fettleibigkeitsforschung gewonnen hat
    • Wird proportional zur Fettspeicherung aus Fettgewebe abgesondert, wirkt im Hypothalamus, um das Fütterungsverhalten zu regulieren
    • Spielt eine Rolle bei der Tumorgenese, Tumorprogression und Metastasierung aufgrund onkogener, mitogener, proinflammatorischer und proangiogener Aktionen
    • Mutationen im Gen und/oder regulatorischen Regionen führen zu schwerer Adipositas und morbider Fettleibigkeit mit Hypogonadismus
    • Mit der Entwicklung von Typ-2-Diabetes mellitus in Verbindung gebracht
Prozess:
  • Antikörper spezifisch für Human Leptin, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
  • Human Leptin in Proben, die nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Human Leptin spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Leptin-Protein zu erkennen
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB) regeant
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Specifications
Zugriffsnummer NP_000221
Assay-Bereich 15,6 bis 500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 3952
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P41159
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human Leptin ELISA Kit
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine