Learn More
Abnova™ Human LCT Partial ORF (NP_002290, 32 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150615
Abnova™ Human LCT Partial ORF (NP_002290, 32 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150615
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150615
Marke: Abnova™ H00003938Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene belongs to the family 1 of glycosyl hydrolases. The protein is integral to plasma membrane and has both phlorizin hydrolase activity and lactase activity. [provided by RefSeq]
Sequence: AGPLTNDLLHNLSGLLGDQSSNFVAGDKDMYVCHQPLPTFLPEYFSSLHASQITHYKVFLSWAQLLPAGSTQNPDEKTVQCYRRLLKALKTARLQPMV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002290
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3938
Molekulargewicht 36.52kDa
Name LCT (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen AGPLTNDLLHNLSGLLGDQSSNFVAGDKDMYVCHQPLPTFLPEYFSSLHASQITHYKVFLSWAQLLPAGSTQNPDEKTVQCYRRLLKALKTARLQPMV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias LAC/LPH/LPH1
Gebräuchliche Bezeichnung LCT
Gensymbol LCT
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human LCT Partial ORF (NP_002290, 32 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >