Learn More
Abnova™ Human LCN12 Full-length ORF (AAH41168.1, 1 a.a. - 355 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130064
Verfügbar ab: 09-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human LCN12 Full-length ORF (AAH41168.1, 1 a.a. - 355 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130064
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130064
Marke: Abnova™ H00286256P01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Members of the lipocalin family, such as LCN12, have a common structure consisting of an 8-stranded antiparallel beta-barrel that forms a cup-shaped ligand-binding pocket or calyx. Lipocalins generally bind small hydrophobic ligands and transport them to specific cells (Suzuki et al., 2004 [PubMed 15363845]).[supplied by OMIM]
Sequence: MRLLCGLWLWLSLLKVLQAQTPTPLPLPPPMQSFQGNQFQGEWFVLGLAGNSFRPEHRALLNAFTATFELSDDGRFEVWNAMTRGQHCDTWSYVLIPAAQPGQFTVDHGVEPGADREETRVVDSDYTQFALMLSRRHTSRLAVLRISLLGRSWLLPPGTLDQFICLGRAQGLSDDNIVFPDVTGNMVHLQACWAVGTGPAGMSLVDPRGAGPSVYPGSSAPACAQGSPGSWVPVLNPGSEPPPAAPGPLSWATSSHPGSPVPGHLLPPQVPCPGPPPPAPPAPGPLSRPTSSHPGSPVLGYLLPPQVPCPGPSPPSGSPVLGHLLPSPIPAHKELGLIPGGALDLSSLPWVAAPA
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH41168.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 286256
Molekulargewicht 63.7kDa
Name LCN12 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MRLLCGLWLWLSLLKVLQAQTPTPLPLPPPMQSFQGNQFQGEWFVLGLAGNSFRPEHRALLNAFTATFELSDDGRFEVWNAMTRGQHCDTWSYVLIPAAQPGQFTVDHGVEPGADREETRVVDSDYTQFALMLSRRHTSRLAVLRISLLGRSWLLPPGTLDQFICLGRAQGLSDDNIVFPDVTGNMVHLQACWAVGTGPAGMSLVDPRGAGPSVYPGSSAPACAQGSPGSWVPVLNPGSEPPPAAPGPLSWATSSHPGSPVPGHLLPPQVPCPGPPPPAPPAPGPLSRPTSSHPGSPVLGYLLPPQVPCPGPSPPSGSPVLGHLLPSPIPAHKELGLIPGGALDLSSLPWVAAPA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC34753/MGC48935
Gebräuchliche Bezeichnung LCN12
Gensymbol LCN12
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human LCN12 Full-length ORF (AAH41168.1, 1 a.a. - 355 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >