Learn More
Abnova™ Human LCN12 Full-length ORF (AAH41168.1, 1 a.a. - 355 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH41168.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 286256
Molekulargewicht 63.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00286256-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00286256-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Members of the lipocalin family, such as LCN12, have a common structure consisting of an 8-stranded antiparallel beta-barrel that forms a cup-shaped ligand-binding pocket or calyx. Lipocalins generally bind small hydrophobic ligands and transport them to specific cells (Suzuki et al., 2004 [PubMed 15363845]).[supplied by OMIM]
Sequence: MRLLCGLWLWLSLLKVLQAQTPTPLPLPPPMQSFQGNQFQGEWFVLGLAGNSFRPEHRALLNAFTATFELSDDGRFEVWNAMTRGQHCDTWSYVLIPAAQPGQFTVDHGVEPGADREETRVVDSDYTQFALMLSRRHTSRLAVLRISLLGRSWLLPPGTLDQFICLGRAQGLSDDNIVFPDVTGNMVHLQACWAVGTGPAGMSLVDPRGAGPSVYPGSSAPACAQGSPGSWVPVLNPGSEPPPAAPGPLSWATSSHPGSPVPGHLLPPQVPCPGPPPPAPPAPGPLSRPTSSHPGSPVLGYLLPPQVPCPGPSPPSGSPVLGHLLPSPIPAHKELGLIPGGALDLSSLPWVAAPA
Spezifikation
Spezifikation
AAH41168.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
63.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MRLLCGLWLWLSLLKVLQAQTPTPLPLPPPMQSFQGNQFQGEWFVLGLAGNSFRPEHRALLNAFTATFELSDDGRFEVWNAMTRGQHCDTWSYVLIPAAQPGQFTVDHGVEPGADREETRVVDSDYTQFALMLSRRHTSRLAVLRISLLGRSWLLPPGTLDQFICLGRAQGLSDDNIVFPDVTGNMVHLQACWAVGTGPAGMSLVDPRGAGPSVYPGSSAPACAQGSPGSWVPVLNPGSEPPPAAPGPLSWATSSHPGSPVPGHLLPPQVPCPGPPPPAPPAPGPLSRPTSSHPGSPVLGYLLPPQVPCPGPSPPSGSPVLGHLLPSPIPAHKELGLIPGGALDLSSLPWVAAPA
RUO
LCN12
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
286256
LCN12 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC34753/MGC48935
LCN12
Recombinant
wheat germ expression system