Learn More
Abnova™ Human LASS1 Partial ORF (NP_067090.1, 301 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_067090.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10715
Molekulargewicht 31.24kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16143056
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010715-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133056
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010715-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site that is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. Members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. Studies in yeast suggest that the encoded protein is involved in aging. This protein is transcribed from a monocistronic mRNA as well as a bicistronic mRNA, which also encodes growth differentiation factor 1. [provided by RefSeq]
Sequence: YIVAFAAKVLTGQVHELKDLREYDTAEAQSLKPSKAEKPLRNGLVKDKRF
Spezifikation
Spezifikation
NP_067090.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.24kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CerS1/LAG1/MGC90349/UOG1
LASS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10715
LASS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
YIVAFAAKVLTGQVHELKDLREYDTAEAQSLKPSKAEKPLRNGLVKDKRF
RUO
LASS1