Learn More
Abnova™ Human LAPTM5 Partial ORF (NP_006753.1, 207 a.a. - 262 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127965
Abnova™ Human LAPTM5 Partial ORF (NP_006753.1, 207 a.a. - 262 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127965
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127965
Marke: Abnova™ H00007805Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a transmembrane receptor that is associated with lysosomes. The encoded protein, also known as E3 protein, may play a role in hematopoiesis. [provided by RefSeq]
Sequence: KCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQKVVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006753.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7805
Molekulargewicht 31.9kDa
Name LAPTM5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen KCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQKVVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ97251/MGC125860/MGC125861
Gebräuchliche Bezeichnung LAPTM5
Gensymbol LAPTM5
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human LAPTM5 Partial ORF (NP_006753.1, 207 a.a. - 262 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >