Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes LAP (TGF-beta1) Kit
Speziell für die genaue und präzise Messung von LAP entwickelt. TGF-beta wird als Vorstufe synthetisiert, die LAP am N-Terminal und reife TGF-beta am C-Terminal enthält
Marke: Invitrogen™ 88-50390-22
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Includes: Capture-Antikörperkonzentrat
Nachweisantikörperkonzentrat
Human LAP-Standard (lyophilisiert): 20 ng/ml nach Rekonstitution
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Probenverdünner B
Vortitrierte Streptavidin-HRP
Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den humanen transformierenden Wachstumsfaktor beta 1/LAP/CD276 enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des humanen TGFβ1-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Ready-SET-Go! für LAP -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)Spezifikation
Gehäuse P01137 | |
156,3 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CED, DPD1, LAP, TGFb, TGFbeta | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
156.3 bis 10,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
7040 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
2 x 96 Tests | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Latenz-assoziiertes Peptid, Pro-TGF beta 1, LAP/TGF beta 1 | |
1 Std 45 Min |
Nur für Forschungszwecke