missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&DSystems™ Human LAIR2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7.81 - 500 pg/mL |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3904 |
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | CD306, CD306 antigen, CD306leukocyte-associated Ig-like receptor-2, LAIR-2, leukocyte-associated Ig-like receptor 2, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2, MGC71634 |
| Ziel | Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur