Learn More
Abnova™ Human KRTHA4 Partial ORF (NP_066293.2, 337 a.a. - 436 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066293.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3885
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160555
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003885-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16150555
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003885-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. As a type I hair keratin, it is an acidic protein which heterodimerizes with type II keratins to form hair and nails. The type I hair keratins are clustered in a region of chromosome 17q12-q21 and have the same direction of transcription. [provided by RefSeq]
Sequence: SLENTLTESEAHYSSQLSQVQSLITNVESQLAEIRCDLERQNQEYQVLLDVRARLECEINTYRSLLESEDCKLPCNPCATTNASGNSCGPCGTSQKGCCN
Spezifikation
Spezifikation
NP_066293.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HA4/Ha-4/KRTHA4/hHa4
KRT34
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3885
KRTHA4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SLENTLTESEAHYSSQLSQVQSLITNVESQLAEIRCDLERQNQEYQVLLDVRARLECEINTYRSLLESEDCKLPCNPCATTNASGNSCGPCGTSQKGCCN
RUO
KRT34