Learn More
Abnova™ Human KREMEN2 Full-length ORF (NP_078783.1, 1 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_078783.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 79412
Molekulargewicht 70.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16144203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079412-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16134203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079412-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a high-affinity dickkopf homolog 1 (DKK1) transmembrane receptor that functionally cooperates with DKK1 to block wingless (WNT)/beta-catenin signaling. The encoded protein forms a ternary membrane complex with DKK1 and the WNT receptor lipoprotein receptor-related protein 6 (LRP6), and induces rapid endocytosis and removal of LRP6 from the plasma membrane. It contains extracellular kringle, WSC, and CUB domains. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MGTQALQGFLFLLFLPLLQPRGASAGSLHSPGLSECFQVNGADYRGHQNRTGPRGAGRPCLFWDQTQQHSYSSASDPHGRWGLGAHNFCRNPDGDVQPWCYVAETEEGIYWRYCDIPSCHMPGYLGCFVDSGAPPALSGPSGTSTKLTVQVCLRFCRMKGYQLAGVEAGYACFCGSESDLARGRLAPATDCDQICFGHPGQLCGGDGRLGVYEVSVGSCQGNWTAPQGVIYSPDFPDEYGPDRNCSWALGPPGAALELTFRLFELADPRDRLELRDAASGSLLRAFDGARPPPSGPLRLGTAALLLTFRSDARGHAQGFALTYRGLQDAAEDPEAPEGSAQTPAAPLDGANVSCSPRPGAPPAAIGGAVCWLREKGPRRWGLPGAPGEAGLCGTNSPEGWPCPAPPGTPRLRVLPRATGL
Spezifikation
Spezifikation
NP_078783.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
70.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGTQALQGFLFLLFLPLLQPRGASAGSLHSPGLSECFQVNGADYRGHQNRTGPRGAGRPCLFWDQTQQHSYSSASDPHGRWGLGAHNFCRNPDGDVQPWCYVAETEEGIYWRYCDIPSCHMPGYLGCFVDSGAPPALSGPSGTSTKLTVQVCLRFCRMKGYQLAGVEAGYACFCGSESDLARGRLAPATDCDQICFGHPGQLCGGDGRLGVYEVSVGSCQGNWTAPQGVIYSPDFPDEYGPDRNCSWALGPPGAALELTFRLFELADPRDRLELRDAASGSLLRAFDGARPPPSGPLRLGTAALLLTFRSDARGHAQGFALTYRGLQDAAEDPEAPEGSAQTPAAPLDGANVSCSPRPGAPPAAIGGAVCWLREKGPRRWGLPGAPGEAGLCGTNSPEGWPCPAPPGTPRLRVLPRATGL
RUO
KREMEN2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79412
KREMEN2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KRM2/MGC10791/MGC16709
KREMEN2
Recombinant
wheat germ expression system