Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Beschreibung
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
Dieses Gen verwendet alternatives Spleißen, um zwei verschiedene Proteine zu erzeugen: hochmolekulares Kininogen (HMWK) und niedermolekulares Kininogen (LMWK). HMWK ist für die Blutgerinnung und den Aufbau des Kinin-Kallikrein-Systems von wesentlicher Bedeutung. Außerdem wird Bradykinin, ein Peptid mit zahlreichen physiologischen Wirkungen, aus HMWK freigesetzt. Im Gegensatz zu HMWK ist LMWK nicht an der Blutgerinnung beteiligt. Für dieses Gen wurden drei Transkriptvarianten gefunden, die unterschiedliche Isoformen kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Alpha-1-MAP; Alpha-2-Thiol-Proteinasehemmer; BDK; BK; Bradykinin; Fitzgerald-Faktor; Kininogen mit hohem Molekulargewicht; H-Kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; Kininogen; Kininogen 1; Kininogen 1-ähnlich 1; Kininogen 1; Kininogen-1 schwere Kette; Kininogen-1 leichte Kette; Kng; Kng1; Kng1l1; L-Kininogen; T-Kininogen II mit niedrigem Molekulargewicht (LMW); Wachstumsförderfaktor mit niedrigem Molekulargewicht; Lysyl-Bradykinin; Hauptprotein der akuten Phase; großes Protein der akuten Phase (Alpha-1-MAP); Thiostatin; T-Kinin; T-Kininogen 2; T-Kininogen 2-schwere Kette; T-Kininogen 2 leichte Kette; T-Kinogen-Kinogen II; T-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II |
| Assay-Bereich | 24 bis 6000 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 24 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3827 |
| Gensymbol | KNG1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |