Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Artikelnummer. 17124583
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17124583
Marke: Invitrogen™ EH287RB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
Dieses Gen verwendet alternatives Spleißen, um zwei verschiedene Proteine zu erzeugen: hochmolekulares Kininogen (HMWK) und niedermolekulares Kininogen (LMWK). HMWK ist für die Blutgerinnung und den Aufbau des Kinin-Kallikrein-Systems von wesentlicher Bedeutung. Außerdem wird Bradykinin, ein Peptid mit zahlreichen physiologischen Wirkungen, aus HMWK freigesetzt. Im Gegensatz zu HMWK ist LMWK nicht an der Blutgerinnung beteiligt. Für dieses Gen wurden drei Transkriptvarianten gefunden, die unterschiedliche Isoformen kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Alpha-1-MAP; Alpha-2-Thiol-Proteinasehemmer; BDK; BK; Bradykinin; Fitzgerald-Faktor; Kininogen mit hohem Molekulargewicht; H-Kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; Kininogen; Kininogen 1; Kininogen 1-ähnlich 1; Kininogen 1; Kininogen-1 schwere Kette; Kininogen-1 leichte Kette; Kng; Kng1; Kng1l1; L-Kininogen; T-Kininogen II mit niedrigem Molekulargewicht (LMW); Wachstumsförderfaktor mit niedrigem Molekulargewicht; Lysyl-Bradykinin; Hauptprotein der akuten Phase; großes Protein der akuten Phase (Alpha-1-MAP); Thiostatin; T-Kinin; T-Kininogen 2; T-Kininogen 2-schwere Kette; T-Kininogen 2 leichte Kette; T-Kinogen-Kinogen II; T-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II
Assay-Bereich 24 bis 6000 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 24 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P01042.
Gensymbol KNG1.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Kininogen 1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min