Learn More
Invitrogen™ Humanes Kinesin 5B (aa 376 bis 396), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP198
Additional Details : CAS : 69-74-9 Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11564850
  • 228.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Humanes Kinesin 5 (Reste 376 bis 396), synthetisches Peptid, PEP-198, von Invitrogen.
PEP-198 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren aus humanem Kinesin 5B, das Aminosäureresten376 bis 396 entspricht. Die Sequenz dieses Peptids ist (Amino-zu-Carboxy-Terminus): C I D E Q F D K E K A N L E A F T V D K D I.Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog # PA1  bis 643. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
Spezifikation
Spezifikation
3799
gereinigt
Human Kinesin 5B (aa 376 bis 396)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Yes
Peptid
RUO - research use only
Human
P33176
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
KIF5B
Kein Konservierungsmittel
50 μ g
C I D E Q F D K E K A N L E A F T V D K D I