Learn More
Abnova™ Human KIF9 Partial ORF (NP_878905.1, 691 a.a. - 789 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00064147-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129556
  • 364.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: VDQCRHRLLMEFDIWYNESFVIPEDMQMALKPGGSIRPGMVPVNRIVSLGEDDQDKFSQLQQRVLPEGPDSISFYNAKVKIEQKHNYLKTMMGLQQAHR
Spezifikation
Spezifikation
NP_878905.1
Liquid
64147
KIF9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC104186
KIF9
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VDQCRHRLLMEFDIWYNESFVIPEDMQMALKPGGSIRPGMVPVNRIVSLGEDDQDKFSQLQQRVLPEGPDSISFYNAKVKIEQKHNYLKTMMGLQQAHR
RUO
KIF9