missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human KIAA1199 (NP_061159) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18735199
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18735199

Marke: R&D Systems™ RDC2599

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Human KIAA1199 (NP_061159) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CEMIP/KIAA1199, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The CEMIP/KIAA1199 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen hKIAA1199
Zugriffsnummer NP_061159
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung DNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 57214
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -80°C
Spezies Human
Menge 10 μg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt