missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human KIAA0804 Partial ORF (NP_001009921, 1329 a.a. - 1428 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00023355-Q01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16127202

  • 379.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: RITPSQVKMSPSYHQSKGDPTAKKGTSEPVLDPQQIQAFDQLCRLYRGSSRLALLTELSQNRSSESYRPFSGSQSAPAFNSIFQNENFQLQLIPPPVTED
Spezifikation

Spezifikation

NP_001009921
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RITPSQVKMSPSYHQSKGDPTAKKGTSEPVLDPQQIQAFDQLCRLYRGSSRLALLTELSQNRSSESYRPFSGSQSAPAFNSIFQNENFQLQLIPPPVTED
RUO
VPS8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23355
KIAA0804 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32099/KIAA0804
VPS8
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote