Learn More
Abnova™ Human KEL Partial ORF (NP_000411.1, 633 a.a. - 732 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000411.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3792
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003792-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16140415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003792-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a type II transmembrane glycoprotein that is the highly polymorphic Kell blood group antigen. The Kell glycoprotein links via a single disulfide bond to the XK membrane protein that carries the Kx antigen. The encoded protein contains sequence and structural similarity to members of the neprilysin (M13) family of zinc endopeptidases. [provided by RefSeq]
Sequence: LENAADVGGLAIALQAYSKRLLRHHGETVLPSLDLSPQQIFFRSYAQVMCRKPSPQDSHDTHSPPHLRVHGPLSSTPAFARYFRCARGALLNPSSRCQLW
Spezifikation
Spezifikation
NP_000411.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD238/ECE3
KEL
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3792
KEL (Human) Recombinant Protein (Q01)
LENAADVGGLAIALQAYSKRLLRHHGETVLPSLDLSPQQIFFRSYAQVMCRKPSPQDSHDTHSPPHLRVHGPLSSTPAFARYFRCARGALLNPSSRCQLW
RUO
KEL