Learn More
Abnova™ Human KCNH7 Partial ORF (NP_775185.1, 132 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_775185.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 90134
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161097
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00090134-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151097
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00090134-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Voltage-gated potassium (Kv) channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. This gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, subfamily H. This member is a pore-forming (alpha) subunit. There are at least two alternatively spliced transcript variants derived from this gene and encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: VTDNENAATPERVNPILPIKTVNRKFFGFKFPGLRVLTYRKQSLPQEDPDVVVIDSSKHSDDSVAMKHFKSPTKESCSPSEADDTKALIQPSKCSPLVN
Spezifikation
Spezifikation
NP_775185.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERG3/HERG3/Kv11.3/MGC45986
KCNH7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
90134
KCNH7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VTDNENAATPERVNPILPIKTVNRKFFGFKFPGLRVLTYRKQSLPQEDPDVVVIDSSKHSDDSVAMKHFKSPTKESCSPSEADDTKALIQPSKCSPLVN
RUO
KCNH7