Learn More
Abnova™ Human KAL1 Partial ORF (NP_000207, 548 a.a. - 657 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127071
Abnova™ Human KAL1 Partial ORF (NP_000207, 548 a.a. - 657 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127071
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127071
Marke: Abnova™ H00003730Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Mutations in this gene cause the X-linked Kallmann syndrome. The encoded protein is similar in sequence to proteins known to function in neural cell adhesion and axonal migration. In addition, this cell surface protein is N-glycosylated and may have anti-protease activity. [provided by RefSeq]
Sequence: LAKPENLSASFIVQDVNITGHFSWKMAKANLYQPMTGFQVTWAEVTTESRQNSLPNSIISQSQILPSDHYVLTVPNLRPSTLYRLEVQVLTPGGEGPATIKTFRTPELPP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000207
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3730
Molekulargewicht 37.84kDa
Name KAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen LAKPENLSASFIVQDVNITGHFSWKMAKANLYQPMTGFQVTWAEVTTESRQNSLPNSIISQSQILPSDHYVLTVPNLRPSTLYRLEVQVLTPGGEGPATIKTFRTPELPP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ADMLX/HHA/KAL/KALIG-1/KMS
Gebräuchliche Bezeichnung KAL1
Gensymbol KAL1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human KAL1 Partial ORF (NP_000207, 548 a.a. - 657 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >