Learn More
Proteintech™ Human JNK ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861486 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16861486
Marke: Proteintech™ KE0007296T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Festphasen-Sandwich ELISA-zur quantitativen Bestimmung von JNK in Proben menschlichen und Maus-Ursprungs
  • Zum Testen von Zelllysaten
  • JNK (MAPK8, Mitogen-aktivierte Proteinkinase 8, PRKM8, SAPK1, SAPK1C) gehört zur MAP-Kinase-Unterfamilie
    • Aktiviert durch duale Phosphorylierung am Thr-Pro-Tyr-Motiv während der Reaktion auf UV-Licht
    • Fungiert als Phosphorylat c-Jun an den N-terminalen Serin-Regulierungsstellen von Ser-63 und Ser-73, Mapping innerhalb der Transaktivierungsdomäne
    • JNK-Aktivität bei Adipositas ungewöhnlich erhöht
    • Das Fehlen von JNK führt zu einer verringerten Adipositas, einer deutlich verbesserten Insulinempfindlichkeit und einer verbesserten Signalkapazität des Insulinrezeptors in zwei Modellen von Maus-Adipositas (ob/ob).
    • Mediator von Adipositas und Insulinresistenz und ein potenzielles Ziel für Therapeutika
Prozess:
  • Antikörper spezifisch für JNK, auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
  • JNK-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für JNK spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene JNK-Protein zu erkennen
  • Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001265476
Assay-Bereich 1,56 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,1 ng/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 5599
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 3,5 h
UniProt-ID P45983
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human JNK ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine