Learn More
Invitrogen™ Humanes JMJD7, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
JMJD7 Synthetisches Peptid, PEP-0923 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem JMJD-7 überein. PEP-0923 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20809 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 100137047 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P0C870 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes JMJD7 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |