Learn More
Invitrogen™ Human JMJD5 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15389160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15389160 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15389160 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0921
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 18 amino acids near the carboxy terminus of human JMJD5. PEP-0921 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20807.
This gene likely encodes a histone lysine demethylase. Studies of a similar protein in mouse indicate a potential role for this protein as a tumor suppressor. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 79831
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q8N371
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes JMJD5
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias 3110005O21Rik; arginyl C3-hydroxylase KDM8; Bifunctional peptidase and arginyl-hydroxylase JMJD5; bifunctional peptidase and arginyl-hydroxylase JMJD5; jmjC domain-containing protein 5; hypothetical protein FLJ13798; jmjC domain-containing protein 5; Jmjd5; Jumonji C domain-containing protein 5; jumonji domain containing 5; jumonji domain-containing protein 5; Kdm8; L-arginine (3R)-hydroxylase KDM8; LOW QUALITY PROTEIN: lysine-specific demethylase 8; lysine (K)-specific demethylase 8; lysine demethylase 8; lysine-specific demethylase 8; RGD1304823; zgc:173863; zgc:91962
Gensymbol Kdm8
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS