Learn More
Invitrogen™ Human JMJD2B Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15369170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15369170 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15369170 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0929
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 16 amino acids near the center of human JMJD2B. PEP-0929 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20815.
Histone demethylase that specifically demethylates 'Lys-9' of histone H3, thereby playing a role in histone code. Does not demethylate histone H3 'Lys-4', H3 'Lys-27', H3 'Lys-36' nor H4 'Lys-20'. Only able to demethylate trimethylated H3 'Lys-9', with a weaker activity than KDM4A, KDM4C and KDM4D. Demethylation of Lys residue generates formaldehyde and succinate. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 23030
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O94953
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes JMJD2B
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias 4732474L06Rik; JHDM3B; JmjC domain-containing histone demethylation protein 3B; Jmjd2b; jumonji domain containing 2B; jumonji domain-containing protein 2B; KDM4B; KIAA0876; lysine (K)-specific demethylase 4B; lysine demethylase 4B; lysine-specific demethylase 4B; mKIAA0876; TDRD14B; tudor domain containing 14B
Gensymbol KDM4B
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS