missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes JMJD2A, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Artikelnummer. 15379160
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15379160

Marke: Invitrogen™ PEP0920

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Synthetisches Peptid

JMJD-2A Synthetisches Peptid, PEP-0920, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem JMJD-2A überein. PEP-0920 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20806 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 9682
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O75164
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes JMJD2A
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol KDM4A
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt