Learn More
Invitrogen™ Human JMJD1B Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15339160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15339160 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15339160 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0917
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 20 amino acids near the center of human JMJD1B. PEP-0917 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20803.
Histone demethylase that specifically demethylates 'Lys-9' of histone H3, thereby playing a central role in histone code. Demethylation of Lys residue generates formaldehyde and succinate. May have tumor suppressor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 51780
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q7LBC6
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes JMJD1B
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias 5830462I21Rik; 5qNCA; C5orf7; JHDM2B; JmjC domain-containing histone demethylation protein 2B; JMJD1B; jumonji domain containing 1B; jumonji domain-containing protein 1B; KDM3B; KDM3B lysine (K)-specific demethylase 3B; KIAA1082; lysine (K)-specific demethylase 3B; lysine demethylase 3B; lysine-specific demethylase 3B; mKIAA1082; NET22; Nuclear protein 5qNCA
Gensymbol KDM3B
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS