Learn More
Abnova™ Human JARID1D Partial ORF (NP_004644.2, 127 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This gene encodes a protein containing zinc finger domains. A short peptide derived from this protein is a minor histocompatibility antigen which can lead to graft rejection of male donor cells in a female recipient. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: AICKDRRWARVAQRLHYPPGKNIGSLLRSHYERIIYPYEMFQSGANHVQCNTHPFDNEVKDKEYKPHSIPLRQSVQPSKFSSYSRRAKRLQPDPEPTEEDIEKH
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004644.2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8284 |
Molekulargewicht | 37.07kDa |
Name | JARID1D (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Menge | 10 μg |
Immunogen | AICKDRRWARVAQRLHYPPGKNIGSLLRSHYERIIYPYEMFQSGANHVQCNTHPFDNEVKDKEYKPHSIPLRQSVQPSKFSSYSRRAKRLQPDPEPTEEDIEKH |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human JARID1D Partial ORF (NP_004644.2, 127 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur